Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-F Protein
A cDNA sequence encoding the HLA-F was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12277-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15999908
  • 1815.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
3134
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGSHSLRY FSTAVSRPGR GEPRYIAVEY VDDTQFLRFD SDAAIPRMEP REPWVEQEGP QYWEWTTGYA KANAQTDRVA LRNLLRRYNQ SEAGSHTLQG MNGCDMGPDG RLLRGYHQHA YDGKDYISLN EDLRSWTAAD TVAQITQRFY EAEEYAEEFR TYLEGECLEL LRRYLENGKE TLQRADPPKA HVAHHPISDH EATLRCWALG FYPAEITLTW QRDGEEQTQD TELVETRPAG DGTFQKWAAV VVPPGEEQRY TCHVQHEGLP QPLILRWEQS PQPTIPI
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
HLA-F Protein
Research Use Only
HLA-F
Human
His
HLA-F protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl 20% glycerol and 1mM DTT.