Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-F Protein
A cDNA sequence encoding the HLA-F was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 3134 |
---|---|
Name | HLA-F Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | HLA-F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15919918
|
enQuireBio™
QP12277-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15909918
|
enQuireBio™
QP12277-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15999908
|
enQuireBio™
QP12277-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
3134 | |
Research Use Only | |
HLA-F | |
Human | |
His | |
HLA-F protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl 20% glycerol and 1mM DTT. |
HLA-F Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGSHSLRY FSTAVSRPGR GEPRYIAVEY VDDTQFLRFD SDAAIPRMEP REPWVEQEGP QYWEWTTGYA KANAQTDRVA LRNLLRRYNQ SEAGSHTLQG MNGCDMGPDG RLLRGYHQHA YDGKDYISLN EDLRSWTAAD TVAQITQRFY EAEEYAEEFR TYLEGECLEL LRRYLENGKE TLQRADPPKA HVAHHPISDH EATLRCWALG FYPAEITLTW QRDGEEQTQD TELVETRPAG DGTFQKWAAV VVPPGEEQRY TCHVQHEGLP QPLILRWEQS PQPTIPI | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |