Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDI1 Protein
A cDNA sequence encoding the IDI1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12366-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15940189
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
3422
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMPEINTNHL DKQQVQLLAE MCILIDENDN KIGAETKKNC HLNENIEKGL LHRAFSVFLF NTENKLLLQQ RSDAKITFPG CFTNTCCSHP LSNPAELEES DALGVRRAAQ RRLKAELGIP LEEVPPEEIN YLTRIHYKAQ SDGIWGEHEI DYILLVRKNV TLNPDPNEIK SYCYVSKEEL KELLKKAASG EIKITPWFKI IAATFLFKWW DNLNHLNQFV DHEKIYRM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
IDI1 Protein
Research Use Only
IDI1
Human
His
The IDI1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl.