Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDI1 Protein
A cDNA sequence encoding the IDI1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 3422 |
---|---|
Name | IDI1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | IDI1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15940189
|
enQuireBio™
QP12366-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15920189
|
enQuireBio™
QP12366-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15930189
|
enQuireBio™
QP12366-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
3422 | |
Research Use Only | |
IDI1 | |
Human | |
His | |
The IDI1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
IDI1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMPEINTNHL DKQQVQLLAE MCILIDENDN KIGAETKKNC HLNENIEKGL LHRAFSVFLF NTENKLLLQQ RSDAKITFPG CFTNTCCSHP LSNPAELEES DALGVRRAAQ RRLKAELGIP LEEVPPEEIN YLTRIHYKAQ SDGIWGEHEI DYILLVRKNV TLNPDPNEIK SYCYVSKEEL KELLKKAASG EIKITPWFKI IAATFLFKWW DNLNHLNQFV DHEKIYRM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |