Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNA7 Protein
A cDNA sequence encoding the IFNA7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12375-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900219
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
3444
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMCDLPQ THSLRNRRAL ILLAQMGRIS PFSCLKDRHE FRFPEEEFDG HQFQKTQAIS VLHEMIQQTF NLFSTEDSSA AWEQSLLEKF STELYQQLND LEACVIQEVG VEETPLMNED FILAVRKYFQ RITLYLMEKK YSPCAWEVVR AEIMRSFSFS TNLKKGLRRK D
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
IFNA7 Protein
Research Use Only
IFNA7
Human
His
IFNA7 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.