Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGF1 Isoform 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha 10 / IFNA10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5005-20 ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925649
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_002162.1
IGF1 Isoform 2 Protein
Research Use Only
IFNA10
Recombinant Protein
Yeast
CDLPQTHSLG NRRALILLGQ MGRISPFSCL KDRHDFRIPQ EEFDGNQFQK AQAISVLHEM IQQTFNLFST EDSSAAWEQS LLEKFSTELY QQLNDLEACV IQEVGVEETP LMNEDSILAV RKYFQRITLY LIERKYSPCA WEVVRAEIMR SLSFSTNLQK RLRRKD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3446
20 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol