Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL1RL1 Protein
A cDNA sequence encoding the IL1RL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12413-HIS-EC-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900349
  • 7270.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
9173
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGFWILAILT ILMYSTAAKF SKQSWGLENE ALIVRCPRQG KPSYTVDWYY SQTNKSIPTQ ERNRVFASGQ LLKFLPAAVA DSGIYTCIVR SPTFNRTGYA NVTIYKKQSD CNVPDYLMYS TVSGSEKNSK IYCPTIDLYN WTAPLEWFKN CQALQGSRYR AHKSFLVIDN VMTEDAGDYT CKFIHNENGA NYSVTATRSF TVKDEQGFSL FPVIGAPAQN EIKEVEIGKN ANLTCSACFG KGTQFLAAVL WQLNGTKITD FGEPRIQQEE GQNQSFSNGL ACLDMVLRIA DVKEEDLLLQ YDCLALNLHG LRRHTVRLSR KNPIDHHSIY CIIAVCSVFL MLINVLVIIL KMFWIEATLL WRDIAKPYKT RNDGKLYDAY VVYPRNYKSS TDGASRVEHF VHQILPDVLE NKCGYTLCIY GRDMLPGEDV VTAVETNIRK SRRHIFILTP QITHNKEFAY EQEVALHCAL IQNDAKVILI EMEALSELDM LQAEALQDSL QHLMKVQGTI KWREDHIANK RSLNSKFWKH VRYQMPVPSK IPRKASSLTP LAAQKQ
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
IL1RL1 Protein
Research Use Only
IL1RL1
Human
His
IL1RL1 protein solution is supplied in 25mM Sodium Acetate pH 4.8 and 50% glycerol.