Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL2RG Protein
A cDNA sequence encoding the IL2RG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12419-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15990359
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
3561
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
LNTTILTPNG NEDTTADFFL TTMPTDSLSV STLPLPEVQC FVFNVEYMNC TWNSSSEPQP TNLTLHYWYK NSDNDKVQKC SHYLFSEEIT SGCQLQKKEI HLYQTFVVQL QDPREPRRQA TQMLKLQNLV IPWAPENLTL HKLSESQLEL NWNNRFLNHC LEHLVQYRTD WDHSWTEQSV DYRHKFSLPS VDGQKRYTFR VRSRFNPLCG SAQHWSEWSH PIHWGSNTSK ENPFLFALEA HHHHHH
Greater than 80.0% by SDS-PAGE.
IL2RG Protein
Research Use Only
IL2RG
Human
His
IL2RG protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4).