Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL2RG Protein
A cDNA sequence encoding the IL2RG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 3561 |
---|---|
Name | IL2RG Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | IL2RG |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900369
|
enQuireBio™
QP12419-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15980359
|
enQuireBio™
QP12419-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990359
|
enQuireBio™
QP12419-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
3561 | |
Research Use Only | |
IL2RG | |
Human | |
His | |
IL2RG protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4). |
IL2RG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
LNTTILTPNG NEDTTADFFL TTMPTDSLSV STLPLPEVQC FVFNVEYMNC TWNSSSEPQP TNLTLHYWYK NSDNDKVQKC SHYLFSEEIT SGCQLQKKEI HLYQTFVVQL QDPREPRRQA TQMLKLQNLV IPWAPENLTL HKLSESQLEL NWNNRFLNHC LEHLVQYRTD WDHSWTEQSV DYRHKFSLPS VDGQKRYTFR VRSRFNPLCG SAQHWSEWSH PIHWGSNTSK ENPFLFALEA HHHHHH | |
Greater than 80.0% by SDS-PAGE. |