Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ING2 Protein
A cDNA sequence encoding the ING2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12446-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900449
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ING2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLGQQQQ QLYSSAALLT GERSRLLTCY VQDYLECVES LPHDMQRNVS VLRELDNKYQ ETLKEIDDVY EKYKKEDDLN QKKRLQQLLQ RALINSQELG DEKIQIVTQM LELVENRARQ MELHSQCFQD PAESERASDK AKMDSSQPER SSRRPRRQRT SESRDLCHMA NGIEDCDDQP PKEKKSKSAK KKKRSKAKQE REASPVEFAI DPNEPTYCLC NQVSYGEMIG CDNEQCPIEW FHFSCVSLTY KPKGKWYCPK CRGDNEKTMD KSTEKTKKDR RSR
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ING2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.