Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Intraflagellar transport protein 22 homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Intraflagellar transport protein 22 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8067-ec-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16082471
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001124292.1
Intraflagellar transport protein 22 homolog Protein
Research Use Only
RABL5
Recombinant Protein
E. coli
MLKAKILFVG PCESGKTVLA NFLTESSDIT EYSPTQGVRI LEFENPHVTS NNKGTGCEFE LWDCGGDAKF ESCWPALMKD AHGVVIVFNA DIPSHRKEME MWYSCFVQQP SLQDTQCMLI AHHKPGSGDD KGSLSLSPPL NKLKLVHSNL EDDPEEIRME FIKYLKSIIN SMSESRDREE MSIMT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
64792
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol