Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Intraflagellar transport protein 22 homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Intraflagellar transport protein 22 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001124292.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 64792 |
Name | Intraflagellar transport protein 22 homolog Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16042471
|
enQuireBio™
QP8067-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16062471
|
enQuireBio™
QP8067-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16052471
|
enQuireBio™
QP8067-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072471
|
enQuireBio™
QP8067-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16082471
|
enQuireBio™
QP8067-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16092471
|
enQuireBio™
QP8067-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001124292.1 | |
Intraflagellar transport protein 22 homolog Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
64792 | |
Research Use Only | |
RABL5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLKAKILFVG PCESGKTVLA NFLTESSDIT EYSPTQGVRI LEFENPHVTS NNKGTGCEFE LWDCGGDAKF ESCWPALMKD AHGVVIVFNA DIPSHRKEME MWYSCFVQQP SLQDTQCMLI AHHKPGSGDD KGSLSLSPPL NKLKLVHSNL EDDPEEIRME FIKYLKSIIN SMSESRDREE MSIMT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |