Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ITGB1BP3 Protein
A cDNA sequence encoding the ITGB1BP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12463-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900509
  • 181.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
27231
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
NMRK2
Human
His
The ITGB1BP3 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 40% glycerol.
ITGB1BP3 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKLIVGI GGMTNGGKTT LTNSLLRALP NCCVIHQDDF FKPQDQIAVG EDGFKQWDVL ESLDMEAMLD TVQAWLSSPQ KFARAHGVSV QPEASDTHIL LLEGFLLYSY KPLVDLYSRR YFLTVPYEEC KWRRSTRNYT VPDPPGLFDG HVWPMYQKYR QEMEANGVEV VYLDGMKSRE ELFREVLEDI QNSLLNRSQE SAPSPARPAR TQGPGRGCGH RTARPAASQQ DSM