Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KARS Protein
A cDNA sequence encoding the KARS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12476-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900549
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
KARS Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGVGPEEE SVDPNQYYKI RSQAIHQLKV NGEDPYPHKF HVDISLTDFI QKYSHLQPGD HLTDITLKVA GRIHAKRASG GKLIFYDLRG EGVKLQVMAN SRNYKSEEEF IHINNKLRRG DIIGVQGNPG KTKKGELSII PYEITLLSPC LHMLPHLHFG LKDKETRYRQ RYLDLILNDF VRQKFIIRSK IITYIRSFLD ELGFLEIETP MMNIIPGGAV AKPFITYHNE LDMNLYMRIA PELYHKMLVV GGIDRVYEIG RQFRNEGIDL THNPEFTTCE FYMAYADYHD LMEITEKMVS GMVKHITGSY KVTYHPDGPE GQAYDVDFTP PFRRINMVEE LEKALGMKLP ETNLFETEET RKILDDICVA KAVECPPPRT TARLLDKLVG EFLEVTCINP TFICDHPQIM SPLAKWHRSK EGLTERFELF VMKKEICNAY TELNDPMRQR QLFEEQAKAK AAGDDEAMFI DENFCTALEY GLPPTAGWGM GIDRVAMFLT DSNNIKEVLL FPAMKPEDKK ENVATTDTLE STTVGTSV
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
KARS protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.