Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIN Protein
A cDNA sequence encoding the KIN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12486-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15990569
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
KIN Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGKSDFL TPKAIANRIK SKGLQKLRWY CQMCQKQCRDENGFKCHCMS ESHQRQLLLA SENPQQFMDY FSEEFRNDFL ELLRRRFGTK RVHNNIVYNE YISHREHIHM NATQWETLTD FTKWLGREGL CKVDETPKGW YIQYIDRDPE TIRRQLELEKKKKQDLDDEE KTAKFIEEQV RRGLEGKEQE VPTFTELSRE NDEEKVTFNL SKGACSSSGATSSKSSTLGP SALKTIGSSA SVKRKESSQS STQSKEKKKK KSALDEIMEI EEEKKRTARTDYWLQPEIIV KIITKKLGEK YHKKKAIVKE VIDKYTAVVK MIDSGDKLKL DQTHLETVIPAPGKRILVLN GGYRGNEGTL ESINEKTFSA TIVIETGPLK GRRVEGIQYE DISKLA
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The KIN solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl and 20% glycerol.