Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIN Protein
A cDNA sequence encoding the KIN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | KIN Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900579
|
enQuireBio™
QP12486-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990569
|
enQuireBio™
QP12486-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15980569
|
enQuireBio™
QP12486-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
KIN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The KIN solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGKSDFL TPKAIANRIK SKGLQKLRWY CQMCQKQCRDENGFKCHCMS ESHQRQLLLA SENPQQFMDY FSEEFRNDFL ELLRRRFGTK RVHNNIVYNE YISHREHIHM NATQWETLTD FTKWLGREGL CKVDETPKGW YIQYIDRDPE TIRRQLELEKKKKQDLDDEE KTAKFIEEQV RRGLEGKEQE VPTFTELSRE NDEEKVTFNL SKGACSSSGATSSKSSTLGP SALKTIGSSA SVKRKESSQS STQSKEKKKK KSALDEIMEI EEEKKRTARTDYWLQPEIIV KIITKKLGEK YHKKKAIVKE VIDKYTAVVK MIDSGDKLKL DQTHLETVIPAPGKRILVLN GGYRGNEGTL ESINEKTFSA TIVIETGPLK GRRVEGIQYE DISKLA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |