missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human KIR3DL2 Protein

A cDNA sequence encoding the KIR3DL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12493-50ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15900599

  • 1600.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

KIR3DL2 Protein
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
KIR3DL2 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Insect
ADPLMGGQDK PFLSARPSTV VPRGGHVALQ CHYRRGFNNF MLYKEDRSHV PIFHGRIFQE SFIMGPVTPA HAGTYRCRGS RPHSLTGWSA PSNPLVIMVT GNHRKPSLLA HPGPLLKSGE TVILQCWSDV MFEHFFLHRE GISEDPSRLV GQIHDGVSKA NFSIGPLMPV LAGTYRCYGS VPHSPYQLSA PSDPLDIVIT GLYEKPSLSA QPGPTVQAGE NVTLSCSSWS SYDIYHLSRE GEAHERRLRA VPKVNRTFQA DFPLGPATHG GTYRCFGSFR ALPCVWSNSS DPLLVSVTGN PSSSWPSPTE PSSKSGICRH LHVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTLP PSRDELTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGKHHHHH H
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote