Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLF6 Protein
A cDNA sequence encoding the KLF6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12499-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900619
  • 6925.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
KLF6 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The KLF6 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDVLPMC SIFQELQIVH ETGYFSALPS LEEYWQQTCL ELERYLQSEP CYVSASEIKF DSQEDLWTKI ILAREKKEES ELKISSSPPE DTLISPSFCY NLETNSLNSD VSSESSDSSE ELSPTAKFTS DPIGEVLVSS GKLSSSVTST PPSSPELSRE PSQLWGCVPG ELPSPGKVRS GTSGKPGDKG NGDASPDGRR RVHRCHFNGC RKVYTKSSHL KAHQRTHTGE KPYRCSWEGC EWRFARSDEL TRHFRKHTGA KPFKCSHCDR CFSRSDHLAL HMKRHL