missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK13 Protein
A cDNA sequence encoding the KLK13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name | KLK13 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15910629
|
enQuireBio™
QP12503-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15930629
|
enQuireBio™
QP12503-5UG |
5 μg |
212.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15920629
|
enQuireBio™
QP12503-50UG |
50 μg |
1815.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
KLK13 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
KLK13 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGGVSQES SKVLNTNGTS GFLPGGYTCF PHSQPWQAAL LVQGRLLCGG VLVHPKWVLT AAHCLKEGLK VYLGKHALGR VEAGEQVREV VHSIPHPEYR RSPTHLNHDH DIMLLELQSP VQLTGYIQTL PLSHNNRLTP GTTCRVSGWG TTTSPQVNYP KTLQCANIQL RSDEECRQVY PGKITDNMLC AGTKEGGKDS CEGDSGGPLV CNRTLYGIVS WGDFPCGQPD RPGVYTRVSR YVLWIRETIR KYETQQQKWL KGPQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |