Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK2 Protein
A cDNA sequence encoding the KLK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12505-HIS-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900639
  • 3595.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
3817
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
KLK2
Human
His
The KLK2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
KLK2 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSIVGGWEC EKHSQPWQVA VYSHGWAHCG GVLVHPQWVL TAAHCLKKNS QVWLGRHNLF EPEDTGQRVP VSHSFPHPLY NMSLLKHQSL RPDEDSSHDL MLLRLSEPAK ITDVVKVLGL PTQEPALGTT CYASGWGSIE PEEFLRPRSL QCVSLHLLSN DMCARAYSEK VTEFMLCAGL WTGGKDTCGG DSGGPLVCNG VLQGITSWGP EPCALPEKPA VYTKVVHYRK WIKDTIAANP