Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KRT20 Protein
A cDNA sequence encoding the KRT20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12518-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15910689
  • 5450.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
KRT20 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDFSRRS FHRSLSSSLQ APVVSTVGMQ RLGTTPSVYG GAGGRGIRIS NSRHTVNYGS DLTGGGDLFV GNEKMAMQNL NDRLASYLEK VRTLEQSNSK LEVQIKQWYE TNAPRAGRDY SAYYRQIEEL RSQIKDAQLQ NARCVLQIDN AKLAAEDFRL KYETERGIRL TVEADLQGLN KVFDDLTLHK TDLEIQIEEL NKDLALLKKE HQEEVDGLHK HLGNTVNVEV DAAPGLNLGV IMNEMRQKYE VMAQKNLQEA KEQFERQTAV LQQQVTVNTE ELKGTEVQLT ELRRTSQSLE IELQSHLSMK ESLEHTLEET KARYSSQLAN LQSLLSSLEA QLMQIRSNME RQNNEYHILL DIKTRLEQEI ATYRRLLEGE DVKTTEYQLS TLEERDIKKT RKIKTVVQEV VDGKVVSSEV KEVEENI
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
KRT20 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.