Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KRT20 Protein
A cDNA sequence encoding the KRT20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name | KRT20 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15930689
|
enQuireBio™
QP12518-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15920689
|
enQuireBio™
QP12518-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15910689
|
enQuireBio™
QP12518-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
KRT20 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
KRT20 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDFSRRS FHRSLSSSLQ APVVSTVGMQ RLGTTPSVYG GAGGRGIRIS NSRHTVNYGS DLTGGGDLFV GNEKMAMQNL NDRLASYLEK VRTLEQSNSK LEVQIKQWYE TNAPRAGRDY SAYYRQIEEL RSQIKDAQLQ NARCVLQIDN AKLAAEDFRL KYETERGIRL TVEADLQGLN KVFDDLTLHK TDLEIQIEEL NKDLALLKKE HQEEVDGLHK HLGNTVNVEV DAAPGLNLGV IMNEMRQKYE VMAQKNLQEA KEQFERQTAV LQQQVTVNTE ELKGTEVQLT ELRRTSQSLE IELQSHLSMK ESLEHTLEET KARYSSQLAN LQSLLSSLEA QLMQIRSNME RQNNEYHILL DIKTRLEQEI ATYRRLLEGE DVKTTEYQLS TLEERDIKKT RKIKTVVQEV VDGKVVSSEV KEVEENI | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |