Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAG-1 Protein
A cDNA sequence encoding the LAG-1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12523-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15980699
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
388372; 9560
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAPMGS DPPTACCFSY TARKLPRNFV VDYYETSSLC SQPAVVFQTK RGKQVCADPS ESWVQEYVYD LELN
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
LAG-1 Protein
Research Use Only
CCL4L1; CCL4L2
Human
His
LAG-1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 10mM sodium citrate (pH 3.5) and 10% glycerol.