missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAG-1 Protein
A cDNA sequence encoding the LAG-1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 388372; 9560 |
---|---|
Name | LAG-1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | CCL4L1; CCL4L2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900709
|
enQuireBio™
QP12523-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990699
|
enQuireBio™
QP12523-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15980699
|
enQuireBio™
QP12523-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
388372; 9560 | |
Research Use Only | |
CCL4L1; CCL4L2 | |
Human | |
His | |
LAG-1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 10mM sodium citrate (pH 3.5) and 10% glycerol. |
LAG-1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAPMGS DPPTACCFSY TARKLPRNFV VDYYETSSLC SQPAVVFQTK RGKQVCADPS ESWVQEYVYD LELN | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |