Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LBH Protein
A cDNA sequence encoding the LBH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12543-0.1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15980759
  • 1815.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Especificaciones
81606
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSIYFPI HCPDYLRSAK MTEVMMNTQP MEEIGLSPRK DGLSYQIFPD PSDFDRCCKL KDRLPSIVVE PTEGEVESGE LRWPPEEFLV QEDEQDNCEE TAKENKEQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
LBH Protein
Research Use Only
LBH
Human
His
LBH protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.0), 20% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales