Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LBH Protein
A cDNA sequence encoding the LBH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 81606 |
---|---|
Name | LBH Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | LBH |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900769
|
enQuireBio™
QP12543-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990759
|
enQuireBio™
QP12543-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15980759
|
enQuireBio™
QP12543-0.1MG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
81606 | |
Research Use Only | |
LBH | |
Human | |
His | |
LBH protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.0), 20% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT. |
LBH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSIYFPI HCPDYLRSAK MTEVMMNTQP MEEIGLSPRK DGLSYQIFPD PSDFDRCCKL KDRLPSIVVE PTEGEVESGE LRWPPEEFLV QEDEQDNCEE TAKENKEQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |