Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIN28B Protein
A cDNA sequence encoding the LIN28B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12572-1ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900859
  • 120.00 € / 1 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
LIN28B Protein
1 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The LIN28B solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol.
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEGGAS KGGGEEPGKL PEPAEEESQV LRGTGHCKWF NVRMGFGFIS MINREGSPLD IPVDVFVHQS KLFMEGFRSL KEGEPVEFTF KKSSKGLESI RVTGPGGSPC LGSERRPKGK TLQKRKPKGD RCYNCGGLDH HAKECSLPPQ PKKCHYCQSI MHMVANCPHK NVAQPPASSQ GRQEAESQPC TSTLPREVGG GHGCTSPPFP QEARAEISER SGRSPQEASS TKSSIAPEEQ SKKGPSVQKR KKT