Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIN7C Protein
A cDNA sequence encoding the LIN7C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12575-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900869
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
LIN7C Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGCSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAALGEP VRLERDICRA IELLEKLQRS GEVPPQKLQA LQRVLQSEFC NAVREVYEHV YETVDISSSP EVRANATAKA TVAAFAASEG HSHPRVVELP KTEEGLGFNI MGGKEQNSPI YISRIIPGGI ADRHGGLKRG DQLLSVNGVS VEGEHHEKAV ELLKAAQGKV KLVVRYTPKV LEEMESRFEK MRSAKRRQQT
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
LIN7C protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl and 30% glycerol.