missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIN7C Protein
A cDNA sequence encoding the LIN7C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | LIN7C Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15910869
|
enQuireBio™
QP12575-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15900869
|
enQuireBio™
QP12575-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990859
|
enQuireBio™
QP12575-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
LIN7C Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
LIN7C protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl and 30% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGCSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAALGEP VRLERDICRA IELLEKLQRS GEVPPQKLQA LQRVLQSEFC NAVREVYEHV YETVDISSSP EVRANATAKA TVAAFAASEG HSHPRVVELP KTEEGLGFNI MGGKEQNSPI YISRIIPGGI ADRHGGLKRG DQLLSVNGVS VEGEHHEKAV ELLKAAQGKV KLVVRYTPKV LEEMESRFEK MRSAKRRQQT | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE |