missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human LY6D Protein

A cDNA sequence encoding the LY6D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12600-5ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15900959

  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

LY6D Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLRCHVCT SSSNCKHSVV CPASSRFCKT TNTVEPLRGN LVKKDCAESC TPSYTLQGQV SSGTSSTQCC QEDLCNEKLH N
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The LY6D solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 50% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote