Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LYPLAL1 Protein
A cDNA sequence encoding the LYPLAL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 127018 |
---|---|
Name | LYPLAL1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | LYPLAL1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15910979
|
enQuireBio™
QP12607-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15900979
|
enQuireBio™
QP12607-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990969
|
enQuireBio™
QP12607-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
127018 | |
Research Use Only | |
LYPLAL1 | |
Human | |
His | |
The LYPLAL1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol. |
LYPLAL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAASG SVLQRCIVSP AGRHSASLIF LHGSGDSGQG LRMWIKQVLN QDLTFQHIKI IYPTAPPRSY TPMKGGISNV WFDRFKITND CPEHLESIDV MCQVLTDLID EEVKSGIKKN RILIGGFSMG GCMAMHLAYR NHQDVAGVFA LSSFLNKASA VYQALQKSNG VLPELFQCHG TADELVLHSW AEETNSMLKS LGVTTKFHSF PNVYHELSKT ELDILKLWIL TKLPGEMEKQ K | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |