Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LYPLAL1 Protein
A cDNA sequence encoding the LYPLAL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12607-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900979
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
127018
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAASG SVLQRCIVSP AGRHSASLIF LHGSGDSGQG LRMWIKQVLN QDLTFQHIKI IYPTAPPRSY TPMKGGISNV WFDRFKITND CPEHLESIDV MCQVLTDLID EEVKSGIKKN RILIGGFSMG GCMAMHLAYR NHQDVAGVFA LSSFLNKASA VYQALQKSNG VLPELFQCHG TADELVLHSW AEETNSMLKS LGVTTKFHSF PNVYHELSKT ELDILKLWIL TKLPGEMEKQ K
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
LYPLAL1 Protein
Research Use Only
LYPLAL1
Human
His
The LYPLAL1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol.