Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LZTFL1 Protein
A cDNA sequence encoding the LZTFL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12612-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900999
  • 120.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
LZTFL1 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
LZTFL1 protein solution (1 mg/ml) containing PBS buffer (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAELGLN EHHQNEVINY MRFARSKRGL RLKTVDSCFQ DLKESRLVED TFTIDEVSEV LNGLQAVVHS EVESELINTA YTNVLLLRQL FAQAEKWYLK LQTDISELEN RELLEQVAEF EKAEITSSNK KPILDVTKPK LAPLNEGGTA ELLNKEILRL QEENEKLKSR LKTIEIQATN ALDEKSKLEK ALQDLQLDQG NQKDFIKAQD LSNLENTVAA LKSEFQKTLN DKTENQKSLE ENLATAKHDL LRVQEQLHMA EKELEKKFQQ TAAYRNMKEI LTKKNDQIKD LRKRLAQYEP ED