Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPKAP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAPKAP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8011-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16042141
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001006618.1
MAPKAP1 Protein
Research Use Only
MAPKAP1
Recombinant Protein
E. coli
AFLDNPTIIL AHIRQSHVTS DDTGMCEMVL IDHDVDLEKI HPPSMPGDSG SEIQGSNGET QGYVYAQSVD ITSSWDFGIR RRSNTAQRLE RLRKERQNQI KCKNIQWKER NSKQSAQELK SLFEKKSLKE KPPISGKQSI LSVRLEQCPL QLNNPFNEYS KFDGKGHVGT TATKKIDVYL PLHSSQDRLL PMTVVTMASA RVQDLIGLIC WQYTSEGREP KLNDNVSAYC LHIAEDDGEV DTDFPPLDSN EPIHKFGFST LALVEKYSSP GLTSKESLFV RINAAHGFSL IQVDNTKVTM KEILLKAVKR RKGSQKVSGP QYRLEKQSEP NVAVDLDSTL ESQSAWEFCL VRENSSRADG VFEEDSQIDI ATVQDMLSSH HYKSFKVSMI HRLRFTTDVQ LGISGDKVEI DPVTNQKAST KFWIKQKPIS IDSDLLCACD LAEEKSPSHA IFKLTYLSNH DYKHLYFESD AATVNEIVLK VNYILESRAS TARADYFAQK QRKLNRRTSF SFQKEKKSGQ Q
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
79109
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol