Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MECOM Protein
A cDNA sequence encoding the MECOM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12667-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921169
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
2122
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRSKGRA RKLATNNECV YGNYPEIPLE EMPDADGVAS TPSLNIQEPC SPATSSEAFT PKEGSPYKAP IYIPDDIPIP AEFELRESNM PGAGLGIWTK RKIEVGEKFG PYVGEQRSNL KDPSYGWEVH LPRSRRVSVH SWLYLGKRSS DVGIAFSQAD VYMPGLQCAF LS
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
MECOM Protein
Research Use Only
MECOM
Human
His
MECOM protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.