Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MECOM Protein
A cDNA sequence encoding the MECOM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 2122 |
---|---|
Name | MECOM Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | MECOM |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921169
|
enQuireBio™
QP12667-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15911169
|
enQuireBio™
QP12667-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15901169
|
enQuireBio™
QP12667-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
2122 | |
Research Use Only | |
MECOM | |
Human | |
His | |
MECOM protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
MECOM Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRSKGRA RKLATNNECV YGNYPEIPLE EMPDADGVAS TPSLNIQEPC SPATSSEAFT PKEGSPYKAP IYIPDDIPIP AEFELRESNM PGAGLGIWTK RKIEVGEKFG PYVGEQRSNL KDPSYGWEVH LPRSRRVSVH SWLYLGKRSS DVGIAFSQAD VYMPGLQCAF LS | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |