Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MFG-E8 / lactadherin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MFG-E8 / lactadherin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6356-ec-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16032710
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001108086.1
MFG-E8 / lactadherin Protein
Research Use Only
MFGE8
Recombinant Protein
E. coli
LDICSKNPCH NGGLCEEISQ EVRGDVFPSY TCTCLKGYAG NHCETKCVEP LGMENGNIAN SQIAASSVRV TFLGLQHWVP ELARLNRAGM VNAWTPSSND DNPWIQVNLL RRMWVTGVVT QGASRLASHE YLKAFKVAYS LNGHEFDFIH DVNKKHKEFV GNWNKNAVHV NLFETPVEAQ YVRLYPTSCH TACTLRFELL GCELNGCANP LGLKNNSIPD KQITASSSYK TWGLHLFSWN PSYARLDKQG NFNAWVAGSY GNDQWLQVDL GSSKEVTGII TQGARNFGSV QFVASYKVAY SNDSANWTEY QDPRTGSSKI FPGNWDNHSH KKNLFETPIL ARYVRILPVA WHNRIALRLE LLGC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4240
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol