missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MFG-E8 / lactadherin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MFG-E8 / lactadherin, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001108086.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4240 |
Name | MFG-E8 / lactadherin Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16022710
|
enQuireBio™
QP6356-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16042710
|
enQuireBio™
QP6356-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16032710
|
enQuireBio™
QP6356-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16052710
|
enQuireBio™
QP6356-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16062710
|
enQuireBio™
QP6356-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072710
|
enQuireBio™
QP6356-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001108086.1 | |
MFG-E8 / lactadherin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4240 | |
Research Use Only | |
MFGE8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LDICSKNPCH NGGLCEEISQ EVRGDVFPSY TCTCLKGYAG NHCETKCVEP LGMENGNIAN SQIAASSVRV TFLGLQHWVP ELARLNRAGM VNAWTPSSND DNPWIQVNLL RRMWVTGVVT QGASRLASHE YLKAFKVAYS LNGHEFDFIH DVNKKHKEFV GNWNKNAVHV NLFETPVEAQ YVRLYPTSCH TACTLRFELL GCELNGCANP LGLKNNSIPD KQITASSSYK TWGLHLFSWN PSYARLDKQG NFNAWVAGSY GNDQWLQVDL GSSKEVTGII TQGARNFGSV QFVASYKVAY SNDSANWTEY QDPRTGSSKI FPGNWDNHSH KKNLFETPIL ARYVRILPVA WHNRIALRLE LLGC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |