Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MOSPD1 Protein
A cDNA sequence encoding the MOSPD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12721-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901339
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MOSPD1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMHQQKRQ PELVEGNLPV FVFPTELIFY ADDQSTHKQV LTLYNPYEFA LKFKVLCTTP NKYVVVDAAG AVKPQCCVDI VIRHRDVRSC HYGVIDKFRL QVSEQSQRKA LGRKEVVATL LPSAKEQQKE EEEKRLKEHL TESLFFEQSF QPENRAVSSG P
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MOSPD1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 0.15M NaCl, 50% glycerol and 1mM DTT.