Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MSI2 Protein
A cDNA sequence encoding the MSI2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12738-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901389
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
124540
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEANGSQ GTSGSANDSQ HDPGKMFIGG LSWQTSPDSL RDYFSKFGEI RECMVMRDPT TKRSRGFGFV TFADPASVDK VLGQPHHELD SKTIDPKVAF PRRAQPKMVT RTKKIFVGGL SANTVVEDVK QYFEQFGKVE DAMLMFDKTT NRHRGFGFVT FENEDVVEKV CEIHFHEINN KMVECKKAQP KEVMFPPGTR GRARGLPYTM DAFMLGMGML GYPNFVATYG RGYPGFAPSY GYQFPGFPAA AYGPVAAAAV AAARGSGSNP ARPGGFPGAN SPGPVADLYG PASQDSGVGN YISAASPQPG SGFGHGIAGP LIATAFTNGY H
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
MSI2 Protein
Research Use Only
MSI2
Human
His
The MSI2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.