missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human MYL4 Protein

A cDNA sequence encoding the MYL4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12769-5ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15901489

  • 120.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

MYL4 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MYL4 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 150mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MAPKKPEPKK EAAKPAPAPA PAPAPAPAPA PEAPKEPAFD PKSVKIDFTA DQIEEFKEAF SLFDRTPTGE MKITYGQCGD VLRALGQNPT NAEVLRVLGK PKPEEMNVKM LDFETFLPIL QHISRNKEQG TYEDFVEGLR VFDKESNGTV MGAELRHVLA TLGEKMTEAE VEQLLAGQED ANGCINYEAF VKHIMSGLEH HHHHH
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote