Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MZB1 Protein
A cDNA sequence encoding the MZB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12779-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901519
  • 3595.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 02-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MZB1 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MZB1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPAELWL TSYGVREVDQ VKRLTGPGLS EGPEPSISVM VTGGPWPTRL SRTCLHYLGE FGEDQIYEAH QQGRGALEAL LCGGPQGACS EKVSATREEL