Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFAF2 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFAF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12814-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901639
  • 181.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
91942
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
NDUFAF2
Human
His
NDUFAF2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 20% glycerol and 200mM NaCl.
NDUFAF2 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGWSQDLFRA LWRSLSREVK EHVGTDQFGN KYYYIPQYKN WRGQTIREKR IVEAANKKEV DYEAGDIPTE WEAWIRRTRK TPPTMEEILK NEKHREEIKI KSQDFYEKEK LLSKETSEEL LPPPVQTQIK GHASAPYFGK EEPSVAPSST GKTFQPGSWM PRDGKSHNQ