Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NEK7 Protein
A cDNA sequence encoding the NEK7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12827-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901679
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NEK7 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMDEQSQ GMQGPPVPQF QPQKALRPDM GYNTLANFRI EKKIGRGQFS EVYRAACLLD GVPVALKKVQ IFDLMDAKAR ADCIKEIDLL KQLNHPNVIK YYASFIEDNE LNIVLELADA GDLSRMIKHF KKQKRLIPER TVWKYFVQLC SALEHMHSRR VMHRDIKPAN VFITATGVVK LGDLGLGRFF SSKTTAAHSL VGTPYYMSPE RIHENGYNFK SDIWSLGCLL YEMAALQSPF YGDKMNLYSL CKKIEQCDYP PLPSDHYSEE LRQLVNMCIN PDPEKRPDVT YVYDVAKRMH ACTASS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NEK7 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) , 0.15M NaCl and 20% glycerol.