Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neurexophilin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurexophilin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10093-ma-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902848
  • 1690.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_009157.1
Neurexophilin-2 Protein
Research Use Only
NXPH2
Recombinant Protein
Mammal
KEVVHATEGL DWEDKDAPGT LVGNVVHSRI ISPLRLFVKQ SPVPKPGPMA YADSMENFWD WLANITEIQE PLARTKRRPI VKTGKFKKMF GWGDFHSNIK TVKLNLLITG KIVDHGNGTF SVYFRHNSTG LGNVSVSLVP PSKVVEFEVS PQSTLETKES KSFNCRIEYE KTDRAKKTAL CNFDPSKICY QEQTQSHVSW LCSKPFKVIC IYIAFYSVDY KLVQKVCPDY NYHSETPYLS SG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11249
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol