Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NIT2 Protein
A cDNA sequence encoding the NIT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12847-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901739
  • 6925.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NIT2 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NIT2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 0.1M NaCl, and 10% glycerol.
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSFRLA LIQLQISSIK SDNVTRACSF IREAATQGAK IVSLPECFNS PYGAKYFPEY AEKIPGESTQ KLSEVAKECS IYLIGGSIPE EDAGKLYNTC AVFGPDGTLL AKYRKIHLFD IDVPGKITFQ ESKTLSPGDS FSTFDTPYCR VGLGICYDMR FAELAQIYAQ RGCQLLVYPG AFNLTTGPAH WELLQRSRAV DNQVYVATAS PARDDKASYV AWGHSTVVNP WGEVLAKAGT EEAIVYSDID LKKLAEIRQQ IPVFRQKRSD LYAVEMKKP