Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NPL Protein
A cDNA sequence encoding the NPL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12870-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901809
  • 120.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NPL Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NPL protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAFPKKKLQG LVAATITPMT ENGEINFSVI GQYVDYLVKE QGVKNIFVNG TTGEGLSLSV SERRQVAEEW VTKGKDKLDQ VIIHVGALSL KESQELAQHA AEIGADGIAV IAPFFLKPWT KDILINFLKE VAAAAPALPF YYYHIPALTG VKIRAEELLD GILDKIPTFQ GLKFSDTDLL DFGQCVDQNR QQQFAFLFGV DEQLLSALVM GATGAVGSTY NYLGKKTNQM LEAFEQKDFS LALNYQFCIQ RFINFVVKLG FGVSQTKAIM TLVSGIPMGP PRLPLQKASR EFTDSAEAKL KSLDFLSFTD LKDGNLEAGS