missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human NRAS Protein

A cDNA sequence encoding the NRAS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12877-1mg

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15901829

  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NRAS Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MTEYKLVVVG AGGVGKSALT IQLIQNHFVD EYDPTIEDSY RKQVVIDGET CLLDILDTAG QEEYSAMRDQ YMRTGEGFLC VFAINNSKSF ADINLYREQI KRVKDSDDVP MVLVGNKCDL PTRTVDTKQA HELAKSYGIP FIETSAKTRQ GVEDAFYTLV REIRQYRMKK LNSSDDGTQG CMGLPC
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The NRAS protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 100mM NaCl, and 10% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote