Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NT5M Protein
A cDNA sequence encoding the NT5M was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12890-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15991859
  • 1815.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NT5M Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGGRALRVLV DMDGVLADFE GGFLRKFRAR FPDQPFIALE DRRGFWVSEQ YGRLRPGLSE KAISIWESKN FFFELEPLPG AVEAVKEMAS LQNTDVFICT SPIKMFKYCP YEKYAWVEKY FGPDFLEQIV LTRDKTVVSA DLLIDDRPDI TGAEPTPSWE HVLFTACHNQ HLQLQPPRRR LHSWADDWKA ILDSKRPC
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NT5M protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.