Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NT5M Protein
A cDNA sequence encoding the NT5M was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name | NT5M Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15981859
|
enQuireBio™
QP12890-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15901869
|
enQuireBio™
QP12890-5UG |
5 μg |
212.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15991859
|
enQuireBio™
QP12890-50UG |
50 μg |
1815.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NT5M Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NT5M protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGGRALRVLV DMDGVLADFE GGFLRKFRAR FPDQPFIALE DRRGFWVSEQ YGRLRPGLSE KAISIWESKN FFFELEPLPG AVEAVKEMAS LQNTDVFICT SPIKMFKYCP YEKYAWVEKY FGPDFLEQIV LTRDKTVVSA DLLIDDRPDI TGAEPTPSWE HVLFTACHNQ HLQLQPPRRR LHSWADDWKA ILDSKRPC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |